Przejdź do
SML1827
CCF642
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Methoxyphenyl)-5-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10N2O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1SC(C(N1C(C=C2)=CC=C2OC)=O)=CC(S3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10N2O4S3/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-14(18)12(24-15(16)22)8-11-6-7-13(23-11)17(19)20/h2-8H,1H3
InChI key
SPYIETQLOVDJCF-UHFFFAOYSA-N
Application
CCF642 has been used as a protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor to study its ability to reduce the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress markers and neuroinflammation in the hippocampus of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) mice.
Biochem/physiol Actions
CCF642 is a cell-permeable protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor that exhibits 100-fold higher potency than PACMA 31 (by di-E-GSSG assay) via an alternative mode of action that most likely involves PDI active-site CGHCK motifs instead of cysteine known to be targeted by PACMA 31. CCF642 displays anti-multiple myeloma (MM) activity both in cultures in vitro (IC50 <1 μM against murine 5TGM1 and nine human MM lines) and in mice in vivo (10 mg/kg, 3X i.p. per wk) without apparent adverse effects to the animals or being cytotoxic to normal bone marrow (NLBM) cells even at concentrations as high as 6.75 μM. Consistent with PDI′s role in ER protein folding process, CCF642 treatment causes acute ER stress accompanied by apoptosis-inducing calcium release in MM cells.
CCF642 is a cell-permeable protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)