Przejdź do
SML1829
ADX71743
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydrobenzo[d]oxazol-4(5H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC=C1C2CC(OC(CC)=N3)=C3C(C2)=O
InChI key
CPKZCQHJDFSOJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ADX71743 is a brain-penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 7 (mGlu7).
ADX71743 is a brain-penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 7 (mGlu7). In one study ADX71743 exhibited an anxiolytic-like profile in rat and mouse models without causing impairment of locomotor activity. In another study it induced absence epileptic seizures and lethargy.
ADX71743 is known to negatively regulate the effect of mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7), which is associated with a number of anxiety disorders.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1432SML2840SML0335
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)