Przejdź do
SML1843
Kurarinone
isolated from Caragana sinica, ≥98% (HPLC), BKCa channel blocker, powder
Synonim(y):
(-)-Kurarinone, (2S)-2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-8-[(2R)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]-4H-1-benzopyran-4-one, Marini
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kurarinone, ≥98% (HPLC)
biological source
(isolated from Caragana sinica)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([C@H](CC=C(C)C)CC1=C2C(C(C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3O)O2)=O)=C(OC)C=C1O)=C
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3
InChI key
XRYVAQQLDYTHCL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kurarinone, a flavanone from Sophora flavescens roots, is a potent activator of the large-conductance calcium-activated potassium channel (BKCa channel).
Kurarinone, a flavanone from Sophora flavescens roots, is a potent activator of the large-conductance calcium-activated potassium channel (BKCa channel). Kurarinone exhibits strong preference to potentiate the homomeric BKCa channel composed only of the α subunits. Kurarinone reduces acetylcholine induced contraction of rat urinary bladder strips and decreased the voiding frequency in a rat OAB model. Kurarinone exhibits cytotoxic and antiinflamatory activity. Kurarinone sensitizes TRAIL-induced tumor cell apoptosis via suppression of NF-KB-dependent cFLIP expression.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
52976
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)