Przejdź do
SML1853
Kaempferitrin
≥97% (NMR)
Synonim(y):
3,7-Bis((6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 3,7-dirhamnoside, Lespedin, Lespenefril, Lespenephryl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Cinnamomum sp.)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(C4=C(O)C=C(O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4O2)=O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
InChI key
PUPKKEQDLNREIM-QNSQPKOQSA-N
Biochem/physiol Actions
Kaempferitrin (Lespenefril) is a naturally-occurring kaempferol glycoside with antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Kaempferitrin is a flavonol glycoside, present in several plants, predominant in Bauhinia. It is known to stimulate insulin signaling pathway and induces glucose uptake, by mediating GLUT4 (glucose transporter 4) translocation to adipocyte membrane.. Kaempferitrin aids in lowering blood glucose level and therefore helps to improve the glycemic condition in diabetic animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83280
Kaempferitrin phyproof® Reference Substance
PHL83280
Kaempferitrin
description
≥97% (NMR)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferitrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)