Przejdź do
SML1865
Rbin-2
≥98% (HPLC), midasin inhibitor, powder
Synonim(y):
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BrN4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rbin-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
InChI
1S/C13H11BrN4S/c1-7(2)6-19-13-16-12-11(17-18-13)9-4-3-8(14)5-10(9)15-12/h3-5H,1,6H2,2H3,(H,15,16,18)
InChI key
OVDAOBDZJJZJMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W268402
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, FCC, FG
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)