Przejdź do
SML1868
Brusatol
From Brucia javanica, ≥95% (HPLC), NRF2 inhibitor, powder
Synonim(y):
(+)-Brusatol, (11β,12α,15β)-13,20-Epoxy-3,11,12-trihydroxy-15-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-2,16-dioxo-picras-3-en-21-oic acid methyl ester, Brutasol, NSC 172924, Yatansin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brusatol, ≥95% (HPLC)
biological source
(Brucia javanica)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +35 to +44°, c = 0.5 in acetone
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(O)C(C[C@@]2(C)[C@@]1([H])C[C@]3([H])[C@]45[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@](OC5)(C(OC)=O)[C@]4([H])[C@@H](OC(C=C(C)C)=O)C(O3)=O)=O
InChI
1S/C26H32O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h6,12,14,17-21,29-31H,7-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1
InChI key
ZZZYHIMVKOHVIH-VILODJCFSA-N
Application
Brusatol has been used to study the protective role of Nrf2 (nuclear factor, erythroid 2 like 2 ) in intestinal ischemia/reperfusion induced injury.
Biochem/physiol Actions
Brusatol (Brutasol) is a plant-derived natural quassinoid that exhibits broad cytotoxicity in cancer cultures (IC50 <1 μM against 457 cancer cell lines) by inhibiting de novo synthesis of cellular proteins (Effective conc. <50 nM in A549 cells), including NRF2.
Brusatol (Brutasol) is a plant-derived natural quassinoid that exhibits broad cytotoxicity.
Brusatol promotes Nrf2 (nuclear factor, erythroid 2 like 2 ) ubiquitination and degradation. Brusatol upregulates the expression of multiple ribosomal components and controls macromolecular complex function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D442286139Y0001567
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥99%
description
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
sheet
form
sheet
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
passes test (per USP)
solubility
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)