Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12ClF3N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Delafloxacin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N(C2=NC(N)=C(F)C=C2F)C=C(C(O)=O)C3=O)C3=CC(F)=C1N4CC(O)C4
InChI
1S/C18H12ClF3N4O4/c19-12-13-7(1-9(20)14(12)25-3-6(27)4-25)15(28)8(18(29)30)5-26(13)17-11(22)2-10(21)16(23)24-17/h1-2,5-6,27H,3-4H2,(H2,23,24)(H,29,30)
InChI key
DYDCPNMLZGFQTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Delafloxacin is a fluoroquinolone antibiotic active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria such as MRSA.
Delafloxacin is a fluoroquinolone antibiotic active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria such as MRSA. Delafloxacin targets both DNA gyrase and topoisomerase IV, inhibiting DNA synthesis. Unlike most fluoroquinolones, delafloxacin is weakly acidic, which increases its potency in an acidic environments such as those existing in inflammatory cells and in skin and soft tissue infections. Delafloxacin shows good activity against most fluoroquinolone-resistant strains.
Delafloxacin is mostly prefered for the treatment of respiratory tract infections.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?