Przejdź do
SML1871
KIN1400
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-[(2-Benzothiazolylamino)[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl]-8-quinolinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H17F2N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(N=CC=C1)=C1C=C2)=C2C(C3=CC=C(OC(F)F)C=C3)NC4=NC5=CC=CC=C5S4
InChI
1S/C24H17F2N3O2S/c25-23(26)31-16-10-7-15(8-11-16)20(29-24-28-18-5-1-2-6-19(18)32-24)17-12-9-14-4-3-13-27-21(14)22(17)30/h1-13,20,23,30H,(H,28,29)
InChI key
YDSHHDISKUSKFW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation that induces IRF3 and MAVS dependent innate immune antiviral genes and IFNβ expression. KIN1400 is a broad spectrum antiviral compound that suppresses replication of hepatitis C virus, West Nile virus, dengue virus and other Flaviviridae, as well as Filoviridae (EV), Orthomyxoviridae (influenza A virus), Arenaviridae (LV) and Paramyxoviridae (RCV, NV).
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100050W4262SML3162
description
≥98% (HPLC)
description
A selective, cell-permeable, irreversible, slow, tight-binding inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; Kd = 7 nM).
description
>98%, solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)