Przejdź do
SML1874
DM-NOFD
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine, N-(2-Methoxy-2-oxoacetyl)-D-phenylalanine methyl ester, N-Oxalyl-D-phenylalanine dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, colorless to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C13H15NO5/c1-18-12(16)10(14-11(15)13(17)19-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI key
CAUUPQLNYYFMOQ-SNVBAGLBSA-N
General description
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine (DM-NOFD) is a small FIH (factor-inhibiting) inhibitor molecule.
Biochem/physiol Actions
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF).
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF). DM-NOFD efficiently reduces HIF1a CAD (C-terminal activating domain) hydroxylation in MCF-7 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738875MABE2031
description
≥98% (HPLC)
description
97%
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
-
form
oil
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, colorless to dark yellow
color
-
color
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)