Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24FN7O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=NOC(C(CC2)CCN2C(N=CN=C3NC4=CC=C(C=C4F)S(=O)(C)=O)=C3[N+]([O-])=O)=N1
InChI
1S/C21H24FN7O5S/c1-12(2)18-26-21(34-27-18)13-6-8-28(9-7-13)20-17(29(30)31)19(23-11-24-20)25-16-5-4-14(10-15(16)22)35(3,32)33/h4-5,10-13H,6-9H2,1-3H3,(H,23,24,25)
InChI key
DGBKNTVAKIFYNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AR231453 jest pochodną 5-nitropirymidyny, która działa jako wysoce silny i selektywny agonista GPR119 (EC50/GPR119 = 0,4 nM/małpa, 1,6 nM/pies, 4,7 nM/chomik, 3,5 nM/człowiek, 12 nM/mysz, 4 nM/szczur w testach komórkowych), nie wykazując aktywności poza celem wobec 216 receptorów, enzymów i sierocych GPCR. AR231453 poprawia tolerancję glukozy u myszy (3 mg/kg i.p. lub 20 mg/kg, p.o.) i szczurów (3 mg/kg i.p.), podczas gdy nie obserwuje się skuteczności in vivo u myszy z niedoborem GPR119.
Aktywny doustnie, wysoce silny i selektywny agonista GRP119 o skuteczności in vivo w poprawie tolerancji glukozy u myszy i szczurów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?