Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł 371,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
371,45 zł
Cena katalogowa437,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CN=C(C(COC2=CC=C(CC3SC(NC3=O)=O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C19H18N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,17H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
InChI key
IRNJSRAGRIZIHD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MSDC-0160 is an mTOT (mitochondrial target of thiazolidinediones) modulator that targets the mitochondrial pyruvate carrier (MPC), which is a key controller of cellular metabolism. MSDC-0160 is reported to enhance the cells′ ability to handle potentially harmful proteins, which leads to reduced inflammation and less nerve cell death. It has already been in clinical trials for diabetes and Alzheimer′s disease and clinical trials for Parkinson′s Disease are planned.
Mitochondrial pyruvate carrier (MPC) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?