Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł 390,15 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.32
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
390,15 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC2=C1NC=C2C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
InChI key
FPKBNOVQNMJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VPC-13566 is Binding Function 3 (BF3)-specific inhibitor of the androgen receptor.
VPC-13566 is Binding Function 3 (BF3)-specific inhibitor of the androgen receptor. VPC-13566 potently inhibits AR transcriptional activity by displacement of the BAG1L peptide from the BF3 pocket. VPC-13566 inhibits the growth of various prostate cancer cell lines including an enzalutamide-resistant cell line and inhibits the growth of AR-dependent prostate cancer xenograft in mice.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?