Przejdź do
SML1890
MK204
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[5-Chloro-2-[[[(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl]amino]carbonyl]phenoxy]-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
371,45 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9Br5ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
371,45 zł
Cena katalogowa437,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(OCC(O)=O)C=C(C=C1)Cl)NCC(C(Br)=C(C(Br)=C2Br)Br)=C2Br
InChI
1S/C16H9Br5ClNO4/c17-11-8(12(18)14(20)15(21)13(11)19)4-23-16(26)7-2-1-6(22)3-9(7)27-5-10(24)25/h1-3H,4-5H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
QYSFXUVFRUYJCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10).
MK204 is a potent and selective inhibitor of aldo-keto reductase family member 1B10 (AKR1B10). AKR1B10 is induced in several cancer types, in particular, hepatocellular carcinoma, and may be involved with drug resistance. MK204 appears to target a distinct AKR1B10 inner specificity pocket not present in the closely related aldose reductase. MK204 had an IC50 value of 80 nM compared to an IC50 value of 21.7 μM for aldose reductase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ST1507JRD0730WH0057016M1
description
≥98% (HPLC)
description
liquid, clone 1A6, Calbiochem®
description
-
description
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
liquid
form
solid
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)