Przejdź do
SML1898
Iguratimod
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Formylamino-7-methylsulfonylamino-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-4-one, IGU, N-(7-(Methylsulfonamido)-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-3-yl)formamide, N-[3-(Formylamino)-4-oxo-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-7-yl]methanesulfonamide, T-614
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=CC(OC=C(NC([H])=O)C2=O)=C2C=C1OC3=CC=CC=C3)(C)=O
InChI
1S/C17H14N2O6S/c1-26(22,23)19-13-8-15-12(17(21)14(9-24-15)18-10-20)7-16(13)25-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,19H,1H3,(H,18,20)
InChI key
ANMATWQYLIFGOK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iguratimod (T-614) is an orally active anti-inflammatory compound that inhibits NF-kappaB (NF-KB) p65 subunit (RelA) phosphorylation and nuclear translocation (30 μg/mL against 10 ng/mL TNF-α; human synovial cells) without affecting IKBα degradation.
Iguratimod (T-614) is an orally active anti-inflammatory compound that inhibits NF-kappaB p65 subunit (RelA) phosphorylation and nuclear translocation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)