Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł 1300,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1300,50 zł
Cena katalogowa1530,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11(2)25-18(23)16-12(3)20-19-21-13-7-4-5-8-14(13)22(19)17(16)15-9-6-10-24-15/h4-11,17H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
NYHLRBMDXQBOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR).
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Chemicon®, from rabbit | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?