Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Nexinhib20, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Rab27a-JFC1 interaction; inhibitor of neutrophil exocytosis and inflammation
Nexinhib20 (neutrophil exocytosis inhibitor 20) is a potent inhibitor of the interaction between the small GTPase Rab27a and its effector JFC1 (synaptotagmin-like protein1). Nexinhib20 inhibits exocytosis of azurophilic granules in human neutrophils without affecting other important innate immune responses including phagocytosis and neutrophil extracellular trap production.
Nexinhib20 prevents the expression of cytochrome b558 in the plasma membrane. It modulates vesicular trafficking and neutrophil activities. Nexinhib20 reduces the systemic inflammation, mediated by neutrophils.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?