Przejdź do
SML1920
ML364
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Methylphenylsulfonamido)-N-(4-phenylthiazol-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide, 2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(4-phenyl-2-thiazolyl)-4-(trifluoromethyl)-benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18F3N3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)C(=O)Nc3[s]cc(n3)c4ccccc4)N[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)C
InChI key
QZUGMNXETPARLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML364 is a potent and specific inhibitor of the deubiquitinase USP2 that induces cellular Cyclin D1 degradation in HCT116 colorectal cancer cells, followed by cell cycle arrest and apoptosis. Also, ML364 inhibits homologous recombination (HR)-mediated DNA repair.
Potent and specific inhibitor of the deubiquitinase USP2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)