Przejdź do
SML1922
K67
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Acetonyl-1,4-bis[(4-ethoxybenzensulfonyl)amino]naphthalene, N,N′-(2-(2-Oxopropyl)naphthalene-1,4-diyl)bis(4-ethoxybenzenesulfonamide), N-[2-Acetonyl-4-(4-ethoxybenzenesulfonylamino)naphthalene-1-yl]-4-ethoxybenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30N2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC1=C(NS(C2=CC=C(OCC)C=C2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C(NS(C4=CC=C(OCC)C=C4)(=O)=O)=C1)=O
InChI key
VUIVGOOWLHGDPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
K67 is a specific inhibitor against the interaction between KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) DC (double glycine repeat and C-terminal region) domain and S349-phosphorylated (human Ser349, mouse Ser351) KIR (Keap1-interacting region) of p62/SQSTM1, thereby preventing phospho-p62 from blocking KEAP1-DC and NRF2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) DLGex motif association. K67 effectively inhibits the proliferation of HCC (hepatocellular carcinoma) cultures (by 59% of Huh7 cells post 72 h 50 μM K67 treatment) with high cellular p62 S351-phosphorylation by restoring KEAP1-driven NRF2 ubiquitination and degradation.
K67 is a specific inhibitor against the interaction between KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) DC (double glycine repeat and C-terminal region) domain and S349-phosphorylated (human Ser349, mouse Ser351) KIR (Keap1-interacting region) of p62/SQSTM1.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)