Przejdź do
SML1932
A-1210477
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(1,3-Dimethyl-5-((4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenoxy)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-3-(3-(naphthalen-1-yloxy)propyl)-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-[5-[[4-[4-[(Dimethylamino)sulfonyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-[3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
404,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H55N7O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
850.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,60 zł
Cena katalogowa476,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C(N1CCN2CCOCC2)=C(C3=C1C(C4=C(N(N=C4C)C)COC5=CC=C(C=C5)N6CCN(CC6)S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C3)CCCOC7=C8C=CC=CC8=CC=C7.[H]Cl
InChI key
MRLDHNSBXWSDDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A BH3 mimetic that targets MCL-1 with high affinity and selectivity. Selectively inhibits cancer survival in a MCL-1-dependent manner.
A-1210477 is a BH3 mimetic that targets MCL-1 with high affinity (Ki = 0.43 nM) and selectivity (Ki >0.66 μM for BCL-2, BCL-XL, BCL-W, and A1), exhibiting little to no activity toward panels of 80 kinases (IC50 >8.5 μM) and 21 GPCRs (IC50 & EC50 >10 μM). A-1210477 selectively inhibits the survival of MCL-1-dependent (IC50 ~4 μM/multiple myeloma H929, 5.3 μM/NSCLC H2110, 7.2 μM/NSCLC H23), but not BCL-2-dependent RS4;11, cultures via apoptosis induction and potentiates BCL-2/BCL-XL inhibitor ABT-263 (Navitoclax) killing in a variety of cancer cell cultures where ABT-263 alone is ineffective. A-1210477 is also shown to cause cellular MCL-1 upregulation, most likely due to blocking MCL-1 interaction with BH3-only proteins such as NOXA and MULE known to mediate MCL-1 ubiquitylation for proteasomal degradation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)