Przejdź do
SML1939
SCH 79797 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N3-Cyclopropyl-7-(4-isopropylbenzyl)-7H-pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, N3-Cyclopropyl-7-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, SCH79797 xHCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.[n]2(c3c(c4c(nc(nc4N)NC5CC5)cc3)cc2)Cc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C23H25N5.2ClH/c1-14(2)16-5-3-15(4-6-16)13-28-12-11-18-20(28)10-9-19-21(18)22(24)27-23(26-19)25-17-7-8-17;;/h3-6,9-12,14,17H,7-8,13H2,1-2H3,(H3,24,25,26,27);2*1H
InChI key
NNJTXSQXGHYXAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A high affinity non-peptide PAR-1-selective antagonist that inhibits PAR-1-mediated physiological and pathological processes both in vitro and in vivo.
SCH 79797 is a nonpeptidic antagonist that targets protease activated receptor-1 (PAR-1) with high affinity (IC50 = 70 nM against 10 nM haTRAP in competitive binding assay; Ki = 35 nM) and selectively inhibits PAR-1 agonists-induced human platelet aggregation (IC50 = 300 nM and 3 μM against 300 nM haTRAP and 0.1 U/mL α-thrombin, respectively), while exhibiting little potency against platelet aggregation induced by ADP, collagen, or PAR-4 agonist γ-thrombin. SCH-79797 is shown to display neuroprotective and antiepileptogenic efficacy in a rat model of lithium/pilocarpine-induced status epilepticus (SE) in vivo (25 μg/kg via daily i.p. 20-30 min after SE termination).
SCH 79797 aids protection during ischemic injury. During subarachnoid hemorrhage (SAH), it plays a key role in the maintenance of microvascular integrity. SCH 79797 also elicits pro‐apoptotic and antiproliferative effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3834SML3064SML4039
SCH-527123 ≥98% (HPLC)
SML4039
SCH-527123
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)