Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H35NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)COCCC34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3.[H]Cl
Application
Biochem/physiol Actions
ADDA 5 is a potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV) that depletes the bioenergetics reserve capacity in intact glioma cells. ADDA 5 specifically inhibits the proliferation of chemosensitive and chemoresistant glioma cells, while sparing non-cancer cells. Additionally ADDA 5 is effective against glioma stem cells.
Potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?