Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17NO · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC1=Cc2c(cccc2)Oc3c1cccc3)(CC#C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H17NO.C4H4O4/c1-3-12-20(2)14-16-13-15-8-4-6-10-18(15)21-19-11-7-5-9-17(16)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1,4-11,13H,12,14H2,2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP3466B, also known as Omigapil maleate and TCH346, is a potent inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). It has been shown to have neuroprotective activity and received U.S. FDA Fast Track Designation for the treatment of congenital muscular dystrophy in May 2016.
Inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), neuroprotective.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?