Przejdź do
SML1949
Synta66
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Pyridinecarboxamide, N-(2′,5′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-fluoro-, GSK1349571A, N-(2′,5′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide, S66, Synta 66, Synta-66
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=C(OC)C=CC(OC)=C2)C=C1)C3=CC=NC=C3F
InChI key
GFEIWXNLDKUWIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Synta66 has been used:
  • as a Ca2+ release-activated calcium (CRAC) channel inhibitor to study its effects on ORAI isoforms
  • as an ORAI1 blocker to study its effects on the entry of Ca2+ in chronic lymphocytic leukemia (CLL) B cells
  • as a CRAC blocker to study its effects on the influx of Ca2+ by store-operated Ca2+ entry (SOCE) in enamel cells
Biochem/physiol Actions
A selective SOCE inhibitor that blocks CRAC current (ICRAC) without significant off-target potency or affinity.
Synta66 (S66) is a CRAC (Ca2+ release-activated Ca2+) channel inhibitor that blocks SOCE (store-operated Ca2+ entry) upon Ca2+ depletion from intracellular stores by thapsigargin in human vascular smooth muscle cells (VSMCs) with high potency (IC50 = 26 nM & 43 nM based on maximum Ca2+ level & rate of increase, respectly). Synta66 exhibits no affinity toward a range of receptors and ion channels (e.g. L-type Ca2+ channel) and does not affect TRPC1/5-mediated SOCE or store-operated non-selective cationic current. Leukocytes are reported to be less sensitive to CRAC inhibition by Synta66 (IC50 = 1.76 μM/HL-60, 1 ?M/Jurkat, 1.4 μM/rat RBL).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1150115SCP0250SAB5701607
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
lyophilized
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)