Przejdź do
SML1977
J113863, cis isomer
>97% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-cis-1-(1-Cycloocten-1-ylmethyl)-4-[[(2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl)carbonyl]amino]-1-ethylpiperidinium iodide, Piperidinium, 1-(1-cycloocten-1-ylmethyl)-4-[[(2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl)carbonyl]amino]-1-ethyl-, iodide (1:1), cis-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
372,30 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37Cl2IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
372,30 zł
Cena katalogowa438,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C30H36Cl2N2O2.HI/c1-2-34(20-21-8-6-4-3-5-7-9-21)16-14-24(15-17-34)33-30(35)29-25-18-22(31)10-12-27(25)36-28-13-11-23(32)19-26(28)29;/h8,10-13,18-19,24,29H,2-7,9,14-17,20H2,1H3;1H/b21-8+;/t24-,34+;
InChI key
FOAFBMYSXIGAOX-KEKKVSGZSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity antagonist for CCR1 and CCR3 receptors, agonist at CCR2 and CCR5 receptors
J113863 is a high affinity antagonist for CCR1 and CCR3 receptors. Also both J113863 and its enantiomer c exhibit low binding affinity toward CCR2 and CCR5 where they activate three Gi and two G0 protein isoforms. J113863 does not activate G12 protein isoform. J113863 binding to CCR2 and CCR5 induce the recruitment of b-arrestin 2 whereas UCB35625 did not. J113863 and UCB35625 are biased ligands for the chemokine receptors CCR2 and CCR5.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)