Przejdź do
SML1990
GW806742X
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-(Methyl(4-(3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ureido)phenyl)amino)pyrimidin-2-ylamino)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22F3N7O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=NC(NC2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2)=NC=C1)C3=CC=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=C3
InChI
1S/C25H22F3N7O4S/c1-35(22-13-14-30-23(34-22)31-18-3-2-4-21(15-18)40(29,37)38)19-9-5-16(6-10-19)32-24(36)33-17-7-11-20(12-8-17)39-25(26,27)28/h2-15H,1H3,(H2,29,37,38)(H,30,31,34)(H2,32,33,36)
InChI key
SNRUTMWCDZHKKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting kinase inhibitor and an anti-necroptosis agent that targets MLKL pseudokinase domain.
Originally characterized an ATP site-targeing kinase inhibitor (IC50 in nM = 2/VEGFR2, 15/SRC, 47/C-FMS, 851/GSK3, 9016/ERBB2, 9120/FGFR) with potent antiproliferation activity against cancer cultures (IC50 in nM = 5/HUVEC-v, 424/HUVEC-b, 81/HEF, 453/MDA468, 470/A375P, 693/HT29, 734/PC3), GW806742X is now better known as Compound 1 for its anti-necroptosis activity via affinity interaction with MLKL pseudokinase domain (Kd = 9.3 μM), thereby preventing the 4HB domain from exerting its necroptototic effect following RIPK3-mediated pseudokinase domain phosphorylation. GW806742X inhibits TSQ (1 ng/mL TNF, 500 nM Smac-mimetic, 10 μM Q-VD-Oph) treatment-induced necroptosis of mouse dermal fibroblasts (IC50 <50 nM) with >50-fold greater potency than Nec-1, while reduced efficiency is only observed in the presence of supraphysiological TNF concentrations of 100 ng/mL (IC50 = 100-500 nM; Max efficacy ~50%).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)