Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
InChI key
FYOYNRLSBYWAHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
In vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2
KLH45 is an in vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2. KLH45 inactivates brain levels of DDHD2 and increases levels of triglycerides in mouse brain.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Ddhd2 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form oil | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color colorless to light yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?