Przejdź do
SML2008
Tiotropium bromide monohydrate
≥98% (HPLC), NF-κB activation inhibitor, powder
Synonim(y):
(1α, 2β, 4 β, 5α, 7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide monohydrate, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]?nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, hydrate (1:1:1), (1α,2β,4β,5α,7β), 6β,7β-epoxy-3β-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide monohydrate, di-2-thienylglycolate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22BrNO4S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tiotropium bromide monohydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
InChI key
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Application
Tiotropium bromide monohydrate may be used as a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) in a comparative study to explore its efficacy in the downregulation of the cough reflex in rabbits.
Biochem/physiol Actions
Tiotropium Bromide is an anticholinergic bronchodilator. It is considered a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) and is used clinically as an inhaled bronchodilator for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma.
Tiotropium bromide exhibits more beneficial effects on pulmonary function than other anticholinergic and β-2 adrenergic agents. Tiotropium can prevent the proliferation of fibroblasts and myofibroblasts induced by acetylcholine. It can block human monocyte chemotaxis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001188Y00019291667574
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiotropium bromide monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)