Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł 527,85 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł 1955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,85 zł
Cena katalogowa621,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Atrasentan hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.CCCCN(CCCC)C(CN1C[C@H](C2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@@H](C(O)=O)[C@@H]1C4=CC=C(OC)C=C4)=O
InChI
1S/C29H38N2O6.ClH/c1-4-6-14-30(15-7-5-2)26(32)18-31-17-23(21-10-13-24-25(16-21)37-19-36-24)27(29(33)34)28(31)20-8-11-22(35-3)12-9-20;/h8-13,16,23,27-28H,4-7,14-15,17-19H2,1-3H3,(H,33,34);1H/t23-,27-,28+;/m1./s1
InChI key
IJFUJIFSUKPWCZ-SQMFDTLJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?