Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC2=C(NC(CNCCCC3=CC=NC=C3)=CC2=O)C=C1
Biochem/physiol Actions
Negative control for the dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924.
UCSF924NC (Compound 9-6-16; ZINC000091707446) is the recommended negative control compound for the high-affinity dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924 (Compound 9-6-24; ZINC000091726127). UCSF924NC exhibits a 1/2500-fold reduced D4 affinity when compared with that of UCSF924.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?