Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 354,45 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
354,45 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(NO)=O)C=C1O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8-12/h1-3,9-10,12H,(H,8,11)
InChI key
QJMCKEPOKRERLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Didox is a ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor that inhibits proliferation of and decreased secretion of cytokines IL-6, IFN-g, TNF-a, IL-2, IL-13, IL-10 and IL-4. Didox inhibits proliferation of tamoxifen-resistant breast cancer cells. Didox is an antioxidant that potentiates the cytotoxic profile of doxorubicin.
ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor; antioxidant.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 99% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99% | assay - |
| form powder | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to light brown | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?