Przejdź do
SML2047
BPAM344
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BPAM344, 4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-7-fluoro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11FN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S1(C2=CC(F)=CC=C2N(C3CC3)CN1)=O
InChI
1S/C10H11FN2O2S/c11-7-1-4-9-10(5-7)16(14,15)12-6-13(9)8-2-3-8/h1,4-5,8,12H,2-3,6H2
InChI key
FLTMTBPCYAZIKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BPAM344 jest silnym pozytywnym modulatorem allosterycznym (PAM) trzech podjednostek KAR: GluK1b, GluK2a i GluK3a. BPAM344 21-krotnie wzmacnia wywołane glutaminianem prądy GluK2a i zauważalnie zmniejsza kinetykę desensytyzacji (z 5,5 do 775 ms).
Silny pozytywny modulator allosteryczny (PAM) na trzech podjednostkach KAR GluK1b, GluK2a i GluK3a
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)