Przejdź do
SML2050
AZ3451
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(4-cyanophenyl)-1-[(1S)-1-cyclohexylethyl]-1H-benzimidazole-5-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H27BrN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC=C(NC(C2=CC=C(N([C@H](C3CCCCC3)C)C(C4=CC(OCO5)=C5C=C4Br)=N6)C6=C2)=O)C=C1
InChI key
FJAOGFGHTPYADT-SFHVURJKSA-N
Application
AZ3451 has been used as a protease-activated receptor 2 (PAR-2) antagonist to study the involvement of PAR-2 receptors in factor X activated (FXa)-induced upregulation of the cell adhesion molecules.
Biochem/physiol Actions
AZ3451 is a potent and selective allosteric antagonist of protease-activated receptor 2 (PAR2), a G protein-coupled receptor thought to be involved in inflammatory diseases, pain, allergic associated diseases (eosinophil migration, mast cells) and cancers. AZ3451 was found to bind to a remote allosteric site outside the helical bundle that is different from the site previously found on PAR1, and had an IC50 value of 23 nM. AZ3451 was able to completely inhibit ERK phosphorylation when added to 1321N1 cells overexpressing wild-type human PAR2.
Allosteric antagonist of protease-activated receptor 2 (PAR2)
AZ3451 exhibits anti-inflammatory function in vivo. It can be used as a potential therapeutic for osteoarthritis (OA).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)