Przejdź do
SML2069
Lurasidon
≥98% (HPLC), Dopamine antagonist, powder
Synonim(y):
((3aR,4S,7R,7aS)-2-{(1R,2R)-2-[4-(1,2-benzizotiazol-3-ylo)piperazyn-1-ylo]cykloheksylometylo}heksahydro-4,7-metano-2H-izoindolo-1,3-dionu chlorowodorek, Chlorowodorek N-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-ylo)-1-piperazynylometylo)-1-cykloheksylometylo)-2,3-bicyklo(2.2.1)heptanodikarboksyimidu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36N4O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lurasidon, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67
InChI
1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1
InChI key
NEKCRUIRPWNMLK-SCIYSFAVSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Lurasidon jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, stosowanym klinicznie w leczeniu schizofrenii i zaburzeń dwubiegunowych. Wykazuje nanomolarną aktywność jako antagonista receptorów dopaminowych D2, serotoninowych 5-HT2A, 5-HT7 i α2C-adrenergicznych oraz jako agonista receptorów 5-HT1A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L030ENAH961CE5AF1370815
description
≥98% (HPLC)
description
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lurasidon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)