Przejdź do
SML2087
SJ000291942
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Ethylphenoxy)-N-(4-fluoro-3-nitrophenyl)-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.30
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=CC=C(OCC(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(F)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C16H15FN2O4/c1-2-11-3-6-13(7-4-11)23-10-16(20)18-12-5-8-14(17)15(9-12)19(21)22/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
YSZJLXPXVFGTNK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling
SJ000291942 is an activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling with an EC50 value < 1 μM. Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are a group of growth factors and cytokines were originally discovered by their ability to induce the formation of bone and cartilage, but are now considered to constitute a group of pivotal morphogenetic signals, orchestrating tissue architecture throughout the body. SJ000291942 was shown to ventralize zebrafish embryos, activate SMAD1/5/8 phosphorylation, and induce the differentiation of C2C12 myoblasts to osteoblasts in manner consistent with BMP4 activation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)