Przejdź do
SML2099
NIBR-0213
≥98% (HPLC), S1P1 antagonist, powder
Synonim(y):
(S)-2-({3′-[(R)-1-(4-Chloro-3-methyl-phenyl)-ethylamino]-3,5-dimethyl-biphenyl-4-carbonyl}-amino)-propionic acid, N-[[3′-[[(1R)-1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-alanine, NIBR 0213, NIBR0213
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
455,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.98
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NIBR-0213, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)NC(C1=C(C)C=C(C2=CC=CC(N[C@@H](C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)C)=C2)C=C1C)=O
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-15-11-20(9-10-24(15)28)18(4)29-23-8-6-7-21(14-23)22-12-16(2)25(17(3)13-22)26(31)30-19(5)27(32)33/h6-14,18-19,29H,1-5H3,(H,30,31)(H,32,33)/t18-,19+/m1/s1
InChI key
KYHUARFFBDLROH-MOPGFXCFSA-N
Application
NIBR-0213 may be used as a selective sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) antagonist to assess S1P-mediated nuclear factor kappa B (NF-κB)-p65 nuclear translocation in human induced astrocytes.
Biochem/physiol Actions
NIBR-0213 is an orally active, potent and S1P1-selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor antagonist that blocks S1P1-selective ligand AUY954-induced Ca2+ mobilization (IC50 = 2.5 nM using human S1P1-transfected HeLa cells; IC50 >10 μM with human S1P2, S1P3, or S1P4 transfectants) and S1P-induced GTPγS recruitment (IC50 = 2.0/2.3/8.5 nM using membrane from human/murine/rat S1P1-transfected CHO cells; IC50 >10 μM with membrane from human S1P5 transfectant). NIBR-0213 induces long-lasting peripheral blood lymphocyte reduction in rats (EDmax = 1 mg/kg, ED50 = 0.2 mg/kg; p.o.) and exhibits therapeutic efficacy (30 mg/kg p.o; BID) in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a murine model of multiple sclerosis (MS), with no adverse effects to the animals.
Orally active, potent and selective S1P1 antagonist with therapeutic efficacy in a murine model of multiple sclerosis (MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94060851R7266
vibrant-m
C0213
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
Holds 72 x 13-mm tubes, yellow
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)