Przejdź do
SML2124
Ned-K
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ned-K is a specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations via two-pore channels (TPC1) and opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP) in cardiomyocytes during simulated ischaemia and reperfusion. Ned-K protected cardiomyocytes from cell death during ischaemia and reperfusion injury in rats.
specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2830N5655
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥92.5%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥92.5%
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Ned-K potency and application in ischaemia-reperfusion injury
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)