Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł 296,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł 1207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14BrNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
296,65 zł
Cena katalogowa349,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(C=C1)=CC=C1/C=C/C(C2=CC=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C15H14BrNOS/c1-17(2)12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(18)14-9-10-15(16)19-14/h3-10H,1-2H3/b8-5+
InChI key
PTLDLBSWTKNYCY-VMPITWQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective reversible inhibitor of monoamine oxidase B (MAOB)
TB5 is a potent and selective reversible inhibitor of monoamine oxidase B (MAOB) with a Ki value of 110 nM. A reversible inhibitor should have an advantage over irreversible inhibitors such as selegiline in limiting side effects. Parallel artificial membrane permeation (PAMPA) assays indicated TB5 should be able to cross the blood–brain barrier. TB5 was found nontoxic to cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow to orange | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?