Przejdź do
SML2147
S-Equol
≥97% (HPLC), Estrogen receptor beta agonist, powder
Synonim(y):
(3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (S)-(–)-4′,7-isoflavandiol, (S)-Equol, Equol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-522-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
497,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-Equol, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C([C@H]2COC3=CC(O)=CC=C3C2)C=C1
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N
Application
S-Equol has been used:
  • as an estrogen receptor β (ERβ) agonist to study its effects on adipogenesis in mouse fibroblast cells
  • as a standard to study the effect of high dietary fats on S-equol metabolism and prostate carcinogenesis in the transgenic adenocarcinoma of mouse prostate (TRAMP) model
  • to study its mode of action on ecdysteroidogenic glutathione S-transferase Noppera-bo in Aedes aegypti
Biochem/physiol Actions
(S)-Equol is an estrogen receptor beta (ERβ) agonist, formed in some people by intestinal bacteria from the soy phytoestrogen daidzein. (S)-Equol has approximately 13-fold higher affinity for human ERβ over ERα and an EC50 value of 65nM for ERβ compared to an EC50 value of 85nM for ERα. It has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective activty.
Estrogen receptor beta ( ERβ) agonist from the soy phytoestrogen daidzein
S-Equol is an isoflavandiol derived from daidzein by bacterial flora in the intestines. It exhibits anti-cancer activity by the activation of forkhead box O3 (FOXO3a) via an Akt-specific pathway and inhibitory effects on mouse double minute 2 homolog (MDM2) expression.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM950CB_87091801
vibrant-m
ATC-10 (Aedes aegypti)
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)