Przejdź do
SML2159
Minodronic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
[1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O7P2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2.O
InChI
1S/C9H12N2O7P2.H2O/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8;/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);1H2
InChI key
GPAPAOGRNKUFGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Minodronate is a third-generation bisphosphonate used clinically alone or in combination to treat osteoporosis. It is an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase that acts as a bone resorption inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST1727
Anode tin NIST® SRM® 1727
NIST1727
Anode tin
description
≥98% (HPLC)
description
NIST® SRM® 1727
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Minodronic acid monohydrate
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)