Przejdź do
SML2165
(S)-(+)-Dimethindene maleate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Dimetindene maleate, N,N-dimethyl-3-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-indene-2-ethanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.49
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC1=C([C@@H](C2=NC=CC=C2)C)C3=CC=CC=C3C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m1./s1
InChI key
SWECWXGUJQLXJF-HFNHQGOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(S)-(+)-Dimethindene maleate is an antagonist of muscarinic M2 and histamine H1 receptors, recently used as part of part of four-component chemical cocktail shown to convert pluripotent stem cells (PSCs) into extended pluripotent stem (EPS). (S)-(+)-Dimethindene is up to 40-fold more potent than the (R)-(-) enantiomer, with pKi values of 7.78 for M2, and lower affinities for M1, M3 and M4 (7.08, 6.7 and 7.0, respectively). (S)-(+)-Dimethindene has lower affinity for H1 than (R)-(-)- Dimethindene, with pA2 values of 7.48 vs. 9.42, respectively.
M2 and H1 antagonist, part of four-component chemical cocktail shown to convert pluripotent stem cells (PSCs) into extended pluripotent stem (EPS)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)