Przejdź do
SML2168
TAK-475
≥98% (HPLC), Squalene synthase inhibitor, powder
Synonim(y):
1-[2-[(3R,5S)-1-[3-(Acetyloxy)-2,2-dimethylpropyl]-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,3,5-tetrahydro-2-oxo-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]-4-piperidineacetic acid, Lapaquistat acetate, TAK 475
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H41ClN2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TAK-475, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@H](CC(N2CCC(CC(O)=O)CC2)=O)O[C@H](C3=CC=CC(OC)=C3OC)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1CC(C)(C)COC(C)=O
InChI
1S/C33H41ClN2O9/c1-20(37)44-19-33(2,3)18-36-25-10-9-22(34)16-24(25)30(23-7-6-8-26(42-4)31(23)43-5)45-27(32(36)41)17-28(38)35-13-11-21(12-14-35)15-29(39)40/h6-10,16,21,27,30H,11-15,17-19H2,1-5H3,(H,39,40)/t27-,30-/m1/s1
InChI key
CMLUGNQVANVZHY-POURPWNDSA-N
Application
TAK-475 has been used:
  • as a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) inhibitor to study its effects on cell signaling in pancreatic ductal adenocarcinoma cells
  • as a squalene synthase (SQS) inhibitor to stabilize HMG-CoA reductase (HMGCR)-dCat-ELuc proteins
  • as an SQS inhibitor to study its effects on the migration of prostate cancer cells
Biochem/physiol Actions
Squalene synthase inhibitor
TAK-475 (Lapaquistat acetate) is a potent and selective squalene synthase inhibitor. TAK-475 effectively lowers low-density lipoprotein cholesterol in human. Clinical development of TAK-475 was discontinued due to hepatotoxicity seen in two patients receiving a high dose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0911
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)