Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17FN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.33
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C(N2CCC3CC3)C=CC(F)=C1)=C(C(NCC(O)=O)=O)C2=O
InChI
1S/C17H17FN2O5/c18-10-3-4-12-11(7-10)15(23)14(16(24)19-8-13(21)22)17(25)20(12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,23H,1-2,5-6,8H2,(H,19,24)(H,21,22)
InChI key
TYHRZQVUPPODPT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK360A (GSK1120360A) is an orally active HIF-prolyl 4-hydroxylase (HIF-PHD) inhibitor that targets all three HIF-PHD isoforms (PHD1 > PHD2 = PHD3) with high potency (IC50 from 10-120 nM) in a 2-oxoglutarate (2-OG)-competitive manner. GSK360A promotes cardiomyocyte mitochondrial aerobic glycolysis under normoxic conditions by stabilizing cellular hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) and thereby upregulating HIF-1α target genes transcription (50 μM for 8 hrs in murine cardiomyocyte HL-1 cultures), including pyruvate dehydrogenase kinase-1 (PDK1) and hexokinase II (HKII). GSK360A treatment is shown to protect against acute myocardial ischemia–reperfusion injury (IRI) both in cultures and in rats in vivo (30 mg/kg p.o.) by reducing mitochondrial permeability transition pore (MPTP) opening and oxidative stress during IRI.
Orally active, potent HIF prolyl 4-hydroxylase (PHD) inhibitor with in vitro and in vivo efficacy against acute myocardial ischemia-reperfusion injury (IRI).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?