Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC
InChI
1S/C23H32N2O2.2ClH/c1-26-22-11-10-21(19-23(22)27-2)12-14-25-17-15-24(16-18-25)13-6-9-20-7-4-3-5-8-20;;/h3-5,7-8,10-11,19H,6,9,12-18H2,1-2H3;2*1H
InChI key
XWOXAKBQEMQMFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist with in vivo efficacy in experimental mice and rats.
SA4503 is a high affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist (IC50 = 17.4 nM against 200 nM (+)-pentazocine for binding σ1R), exhibiting ~100-fold less affinity for the sigma 2 receptor subtype (σ2R) and little or no affinity toward 36 other receptors, ion channels and second messenger systems. Oral administration is reported to elicit cerebral acetylcholine (ACh) release in rat frontal cortex and hippocampus (5-20 mg/kg p.o.) and reduce immobility time in a mouse forced swimming test (Immobility time = 214.8 s without vs. 111.6 s with 1.0 mg/kg oral dosage).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
phenyl]propyl})amine hydrochloride](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/1/8/3544002818_w290.png)