Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł 414,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H52O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
414,80 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C)(C)C)C=C(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OC(CCC(O)=O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C35H52O5S2/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)41-35(13,14)42-22-19-25(33(7,8)9)30(26(20-22)34(10,11)12)40-28(38)16-15-27(36)37/h17-20,39H,15-16H2,1-14H3,(H,36,37)
InChI key
RKSMVPNZHBRNNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active antioxidant; vascular protectant; antiatherosclerotic;
Succinobucol is a metabolically stable derivative of the antioxidant drug probucol that poses a distinct pharmacological from. Succinobucol is an orally active vascular protectant that exhibits antiatherosclerotic properties in multiple animal models and in humans. It inhibits the release of proinflammatory cytokines, TNF-a, IL-1b, and IL-6 in hPBMC activated by LPS.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ACS reagent, ≥99.0% |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility water: soluble 83 g/L at 25 °C |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?