Przejdź do
SML2185
PA-6
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,5-Bis[4-[[imino(phenyl)methyl]amino]phenoxy]pentane, N,N′-[1,5-Pentanediylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis-benzenecarboximidamide, Pentamidine-Analogue 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2OCCCCCOC3=CC=C(NC(C4=CC=CC=C4)=N)C=C3
InChI
1S/C31H32N4O2/c32-30(24-10-4-1-5-11-24)34-26-14-18-28(19-15-26)36-22-8-3-9-23-37-29-20-16-27(17-21-29)35-31(33)25-12-6-2-7-13-25/h1-2,4-7,10-21H,3,8-9,22-23H2,(H2,32,34)(H2,33,35)
InChI key
PETGITKEGWIZEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PA-6 (Pentamidine-Analogue 6) is a selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation and does not cause ventricular arrhythmias in goat and dog models. PA-6 interacts with the cytoplasmic pore region of the KIR2.1 (KCNJ2) ion channel.
selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)