Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCNc1c2c(nc(c1)c3[o]ccc3)cccc2)(C)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(2)10-9-18-15-12-16(17-8-5-11-21-17)19-14-7-4-3-6-13(14)15/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
CRGKLHXVNVZAPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RL5a is a potent inhibitor of the replication licensing system in human cells. RL5a blocks the binding of the origin recognition complex (ORC) to origin DNA, which is required interaction for licensing. RL5a appears to act as noncompetitive inhibitor of ORC with respect to ATP.
potent inhibitor of the replication licensing system.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?