Przejdź do
SML2190
BRD5529
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4′-(Aminocarbonyl)[1,4′-bipiperidin]-1′-yl]-5-[(4-methylbenzoyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
507,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
507,45 zł
Cena katalogowa597,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C(O)=O)=C(N3CCC(N4CCCCC4)(C(N)=O)CC3)N=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H31N5O4/c1-17-5-7-18(8-6-17)22(31)28-19-15-20(23(32)33)21(27-16-19)29-13-9-25(10-14-29,24(26)34)30-11-3-2-4-12-30/h5-8,15-16H,2-4,9-14H2,1H3,(H2,26,34)(H,28,31)(H,32,33)
InChI key
ZXWHESBABUHJBE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD5529 is a cell penetrant inhibitor of CARD9-TRIM62 interaction that binds to wt CARD9, preventing TRIM62 binding and ensuing inflammation. BRD5529 binding to CARD9 results in decrease ubiquitination.
Cell penetrant inhibitor of CARD9-TRIM62 interaction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PRS2515HPA059502EMU050531
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Trim62
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)