Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Penicillium sp.
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(C2=CC(OC)=CC(O)=C2C(O)=O)=C(C)C=C1O
InChI
1S/C15H14O6/c1-8-5-13(16)14(17)7-11(8)12-6-9(20-2)3-4-10(12)15(18)21-19/h3-7,16-17,19H,1-2H3
InChI key
GWGIZSANXIQQQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Altenusin, a non-steroidal fungal metabolite, is a potent and selective agonist of Farnesoid X receptor (FXR) that protects mice from high-fat diet induced obesity. Also it decreases blood glucose level, serum insulin level, and reduces lipid droplets accumulation. Altenusin inhibits trypanothione reductase from Trypanosoma cruzi.
potent and selective agonist of Farnesoid X receptor (FXR)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form solid | form frozen liquid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| color yellow to orange | color - | color clear to colorless | color - |
| biological source Penicillium sp. | biological source - | biological source human | biological source - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?