Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(nc(c[c]2=O)N4CCOCC4)c(cc(c1)C)[C@H](Nc3c(cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-14-11-17(15(2)23-18-6-4-3-5-16(18)22(28)29)21-24-19(12-20(27)26(21)13-14)25-7-9-30-10-8-25/h3-6,11-13,15,23H,7-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t15-/m1/s1
InChI key
IRTDIKMSKMREGO-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD6482 is an isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb. AZD6482 produces an antithrombotic effect without an increased bleeding time or blood loss in humans and in dogs.
isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?