Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł 379,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
379,95 zł
Cena katalogowa447,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N=C(C=CC=C4)C4=N3)=C1
InChI key
WZBDRAAGHRCRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer
sAJM589 is a Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer with an IC50 value of 1.8 μM. sAJM589 was shown to suppress cellular proliferation in a variety of MYC-dependent cancer cell line including strong inhibition of Burkitt lymphoma Raji cell line growth. The mechanism of action of sAJM589 is thought to involve increased ubiquitination of Myc by inhibition of Max binding to Myc, leading to proteasome-mediated degradation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description clone GT0002, affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow to orange | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?